Merck
900222
Sigma-Aldrich
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
carboxylic acid functionalized, fluorescence λem 580 nm, 1 mg/mL in H2O
Synonym(e):
Fluorescent nanocrystals, QDs
Größe auswählen
1 ML
76,20 €
76,20 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
76,20 €
About This Item
Lineare Formel:
CdSe/ZnS
UNSPSC-Code:
26111700
NACRES:
NA.23
76,20 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Form
dispersion
Qualitätsniveau
Konzentration
1 mg/mL in H2O
Fluoreszenz
λem 580 nm
λem 580 nm±10 nm, quantum yield >50%
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Reactive group: Carboxylic acid.
Anwendung
The organic layer of the CdS/ZnS or CdSe/ZnS quantum dots (QDs) with carboxylic acid as reactive group consist of a monolayer of oleic acid/octadecylamine and a monolayer of amphiphilic polymer. The total thickness of organic layers on these QDs is approximately 4 nm. They find many applications in bioimaging and biosensing.[1][2][3]
Vorsicht
Do not freeze.
Rechtliche Hinweise
Product of Ocean Nanotech, LLC.
Piktogramme
Environment
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Qingjiang Sun et al.
ACS nano, 3(3), 737-743 (2009-03-25)
Owing to their narrow bright emission band, broad size-tunable emission wavelength, superior photostability, and excellent flexible-substrate compatibility, light-emitting diodes based on quantum dots (QD-LEDs) are currently under intensive research and development for multiple consumer applications including flat-panel displays and flat
Zhanao Tan et al.
Nano letters, 7(12), 3803-3807 (2007-11-03)
We report a multilayer solution-processed blue light-emitting diode based on colloidal core/shell CdS/ZnS nanocrystal quantum dots (QDs). At a low-operating voltage of 5.5 V, the device emits spectrally pure blue radiation at 460 nm with a narrow full-width-at-half-maximum bandwidth of
Bright, multicoloured light-emitting diodes based on quantum dots.
Sun Q, et al.
Nature Photonics, 1, 717-722 (2007)
Artikel
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.
Fragen
  1. What is the exact size of this QD?
    1 Antwort
    1. The particle size for this item is 7.4 nm
      Hilfreich?