900179
Monodispersed nanodiamond particles
5 nm avg. part. size (DLS), 10 mg/mL in DMSO, hydroxylated
Synonym(e):
Detonation Nanodiamond, Nanodiamond
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
+34.5 mV ±20%
Form
dispersion
nanoparticles
Konzentration
10 mg/mL in DMSO
Durchschnittliche Teilgröße
5 nm (DLS)
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F
Flammpunkt (°C)
87 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Among various nanomaterials, nanoparticles of less than 10 nm size remain the most sought-after products.