Merck
900177
Sigma-Aldrich
Monodispersed nanodiamond particles
10 mg/mL in NMP, carboxylated, 5 nm avg. part. size (DLS)
Synonym(e):
Detonation Nanodiamond, Nanodiamond
About This Item
UNSPSC-Code:
12352302
Beschreibung
-45.1 mV ±20%
Qualitätsniveau
Form
dispersion
nanoparticles
Konzentration
10 mg/mL in NMP
Durchschnittliche Teilgröße
5 nm (DLS)
Anwendung
Detonation nanodiamonds find applications in polymer composites for providing improved mechanical properties, UV protection, and improved resistance to radiation[1]. They also find biological applications extending from drug delivery to positron emission tomography and other imaging techniques[1][2][3][4][5].
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
195.8 °F
Flammpunkt (°C)
91 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The properties and applications of nanodiamonds.
Mochalin VN, et al.
Nature Nanotechnology, 7, 11-11 (2012)
Cancer nanomedicine: from drug delivery to imaging.
Chow E, et al.
Science Translational Medicine, 5 (2013)
Nanodiamond Particles: Properties and Perspectives for Bioapplications.
Schrand AM, et al.
Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences, 34, 18-18 (2009)
Functionality is Key: Recent Progress in the Surface Modification of Nanodiamond.
Krueger A and Lang D
Advances in Functional Materials, 22, 890-890 (2012)
Nanodiamond-mediated drug delivery and imaging: challenges and opportunities.
Vaijayanthimala V, et al.
Expert Opinion on Drug Delivery, 12, 1-1 (2014)
Artikel
Among various nanomaterials, nanoparticles of less than 10 nm size remain the most sought-after products.