Merck
89025
Sigma-Aldrich
Kupfer(I)-Thiophenolat Kupfer(I)-salz
≥98.0% (RT)
Synonym(e):
Kupfer(I)-thiophenolat
About This Item
Lineare Formel:
C6H5SCu
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.71
Beilstein:
3709171
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (RT)
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: copper
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
280 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Cu]Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S.Cu/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1
InChIKey
PNNJYDODNCALKD-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Reagents used as the source of nucleophilic phenyl sulfide for preparation of lithiumalkyl(phenylthio)cuprates and organophosphinecopper(I) phenylthiolatecomplexes
Sonstige Hinweise
Reagent for the simple preparation of lithium (phenylthio)alkyl-cuprates from lithium alkyls, used for conjugate addition to α,β-enones[1][2][3][4]
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Wender, P. A.; White, A. W.
Journal of the American Chemical Society, 110, 2218-2218 (1988)
P.A. Wender et al.
Tetrahedron Letters, 1245-1245 (1977)
Majetich, G.; Song, J. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 1030-1030 (1993)
G.H. Posner et al.
Synthesis, 662-662 (1974)
E.J. Corey et al.
Tetrahedron Letters, 4597-4597 (1978)