Merck
88747
Sigma-Aldrich
(R)-1-{(SP)-2-[Bis-(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)-phosphino]-ferrocenyl}-ethyldi-(3,5-xylyl)-phosphin
≥97%
Synonym(e):
(2R)-1-[(1R)-1-[Bis-(3,5-dimethyl-phenyl)-phosphino]-ethyl]-2-[bis-(4-methoxy-3,5-dimethyl-phenyl)-phosphino]-ferrocen (nach CAS), Josiphos SL-J418-1
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C46H52FeO2P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
754.70
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97%
Form
powder
Optische Reinheit
ee: ≥99%
SMILES String
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.COc2c(C)cc(cc2C)P([C]3[CH][CH][CH][C]3[C@@H](C)P(c4cc(C)cc(C)c4)c5cc(C)cc(C)c5)c6cc(C)c(OC)c(C)c6
InChI
1S/C41H47O2P2.C5H5.Fe/c1-25-15-26(2)18-34(17-25)44(35-19-27(3)16-28(4)20-35)33(9)38-13-12-14-39(38)45(36-21-29(5)40(42-10)30(6)22-36)37-23-31(7)41(43-11)32(8)24-37;1-2-4-5-3-1;/h12-24,33H,1-11H3;1-5H;/t33-;;/m1../s1
InChIKey
WMHNOIYFVOSUJD-QYKZUBHNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verkauf in Zusammenarbeit mit Solvias AG
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)