Merck
88574
Sigma-Aldrich
(S)-Fmoc-3,4-difluoro-β-Homophe-OH
≥98.0%
Synonym(e):
(S)-3-(Fmoc-amino)-4-(3,4-difluorphenyl)-buttersäure, Fmoc-3,4-difluor-L-β-homophenylalanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H21F2NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
437.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Assay
≥98.0%
Form
crystals
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)C[C@H](Cc1ccc(F)c(F)c1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H21F2NO4/c26-22-10-9-15(12-23(22)27)11-16(13-24(29)30)28-25(31)32-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-10,12,16,21H,11,13-14H2,(H,28,31)(H,29,30)/t16-/m0/s1
InChIKey
JMBTVCKRMLBMJH-INIZCTEOSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)