Merck
88063
Sigma-Aldrich
Tetraphenylphosphoniumiodid
≥99.0% (CHN)
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)4P(I)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
466.29
Beilstein:
3922216
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99.0% (CHN)
Verunreinigungen
≤1% water
mp (Schmelzpunkt)
343-348 °C (lit.)
SMILES String
[I-].c1ccc(cc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)