Wichtige Dokumente
86731
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecan-1,4,8,11-tetraessigsäure -tetrahydrochlorid Hydrat
≥97.0% (CHN)
About This Item
Assay
≥97.0% (CHN)
mp (Schmelzpunkt)
~245 °C (dec.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.O.O.O.Cl.Cl.Cl.Cl.OC(=O)CN1CCCN(CCN(CCCN(CC1)CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?