861987
Vancomycin -hydrochlorid Hydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Optische Aktivität
[α]21/D −28.5°, c = 1 in H2O
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.Cl.CN[C@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H]1[C@H](O)c2ccc(Oc3cc4cc(Oc5ccc(cc5Cl)[C@@H](O)[C@@H]6NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@@H]4NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC1=O)c7ccc(O)c(c7)-c8c(O)cc(O)cc8[C@H](NC6=O)C(O)=O)c3O[C@@H]9O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]9O[C@H]%10CC(C)(N)[C@H](O)[C@H](C)O%10)c(Cl)c2
InChI
1S/C66H75Cl2N9O24.ClH.H2O/c1-23(2)12-34(71-5)58(88)76-49-51(83)26-7-10-38(32(67)14-26)97-40-16-28-17-41(55(40)101-65-56(54(86)53(85)42(22-78)99-65)100-44-21-66(4,70)57(87)24(3)96-44)98-39-11-8-27(15-33(39)68)52(84)50-63(93)75-48(64(94)95)31-18-29(79)19-37(81)45(31)30-13-25(6-9-36(30)80)46(60(90)77-50)74-61(91)47(28)73-59(89)35(20-43(69)82)72-62(49)92;;/h6-11,13-19,23-24,34-35,42,44,46-54,56-57,65,71,78-81,83-87H,12,20-22,70H2,1-5H3,(H2,69,82)(H,72,92)(H,73,89)(H,74,91)(H,75,93)(H,76,88)(H,77,90)(H,94,95);1H;1H2/t24-,34+,35-,42+,44-,46+,47+,48-,49+,50-,51+,52+,53+,54-,56+,57+,65-,66-;;/m0../s1
InChIKey
ZMJRZOPYYSQOFX-MHDRKALASA-N
Anwendung
Used as an antibiotic for a variety of different studies including:
- Impact to intestinal flora with prolonged exposure to antibiotics
- Usefulness against antibiotic resistant bacterial strains
- Transport of nanoparticles across phospholipid membranes
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?