Merck
861960
Sigma-Aldrich
Taurocholsäure Natriumsalz Hydrat
97%
Synonym(e):
2-[(3α,7α,12α-Trihydroxy-24-oxo-5β-cholan-24-yl)-amino]-ethansulfonsäure, Natriumtaurocholat Hydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H44NNaO7S · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
537.68 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161900
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +22°, c = 3 in H2O
Mol-Gew.
micellar avg mol wt 2100
Aggregatnummer
4
CMC
3-11 mM (20-25°C)
SMILES String
[Na+].[H]O[H].[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C26H45NO7S.Na.H2O/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;;/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);;1H2/q;+1;/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-;;/m1../s1
InChIKey
RDAJAQDLEFHVNR-NEMAEHQESA-M
Anwendung
Anionisches Reinigungsmittel für die Solubilisierung von Proteinen.
Biochem./physiol. Wirkung
Sulfatfreies Gallensalz, physiologisches Transportsubstrat für die Gallensalz-Exportpumpe/Sister of Pgp (BSEP/spgp), den Na(+)/Taurocholat-Cotransporter (NTCP) und MRP3 in die kanalikulären Teile der Leber.
Ersetzt durch