Wichtige Dokumente
860468
(o-Nitrophenyl)-2-acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranosid
≥99%
Synonym(e):
2-Nitrophenyl-N-acetyl-α-D-glucosaminide
About This Item
Assay
≥99%
Optische Aktivität
[α]22/D +217.1°, c = 0.47 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
208-210 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1Oc2ccccc2[N+]([O-])=O
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)