Wichtige Dokumente
85971
Dipyrrolidino(N-succinimidyloxy)carbenium-Hexafluorphosphat
≥98.0% (CHN)
Synonym(e):
N,N,N′,N′-Bis-(tetramethylen)-O-(N-succinimidyl)-uronium-hexafluorophosphat, O-(N-Succinimidyl)-N,N,N′,N′-bis-(tetramethylen)-uronium-hexafluorophosphat, HSPyU
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (CHN)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Coupling Reactions
mp (Schmelzpunkt)
143-153 °C
Löslichkeit
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
F[P-](F)(F)(F)(F)F.O=C1CCC(=O)N1O\C(N2CCCC2)=[N+]3\CCCC3
InChI
1S/C13H20N3O3.F6P/c17-11-5-6-12(18)16(11)19-13(14-7-1-2-8-14)15-9-3-4-10-15;1-7(2,3,4,5)6/h1-10H2;/q+1;-1
InChIKey
TVWKVGNCIJUXMY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)