Merck
857726
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-tryptophan-ethylester
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H18N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.32
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +45°, c = 0.5 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
112-114 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(C)=O
InChI
1S/C15H18N2O3/c1-3-20-15(19)14(17-10(2)18)8-11-9-16-13-7-5-4-6-12(11)13/h4-7,9,14,16H,3,8H2,1-2H3,(H,17,18)/t14-/m0/s1
InChIKey
KQGQONPKSKUHHT-AWEZNQCLSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)