Merck
850071
Sigma-Aldrich
Gly-Leu
99%
Synonym(e):
Glycyl-L-leucin
About This Item
Lineare Formel:
NH2CH2CONHCH(COOH)CH2CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.22
Beilstein:
1726294
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]22/D −34.5°, c = 2 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
233-235 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)C[C@H](NC(=O)CN)C(O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)