Merck
83713
Sigma-Aldrich
Rhodium auf Aktivkohle
moistened with water, 5% rhodium (Rh) basis (based on dry substance)
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
powder
Qualität
moistened with water
Enthält
~50% water as stabilizer
Eignung der Reaktion
core: rhodium
reagent type: catalyst
Konzentration
5% Rh (based on dry substance)
SMILES String
[Rh]
InChI
1S/Rh
InChIKey
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)