Merck
80940
Sigma-Aldrich
Ethylpivaloylacetat
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
4,4-Dimethyl-3-oxo-pentansäure-ethylester, Ethyl-pivaloylacetat
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CCOCH2COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.22
Beilstein:
1767555
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
Assay:
≥97.0% (GC)
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.432
bp
88-90 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
0.967 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
SMILES String
CCOC(=O)CC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H16O3/c1-5-12-8(11)6-7(10)9(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
InChIKey
VUYNTIDSHCJIKF-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
172.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
78 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)