Wichtige Dokumente
808512
γ-[(Propargyl)-imido]-ATP sodium salt
Synonym(e):
Adenosine-5’-[γ-(propargyl)-imido]triphosphate sodium salt
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Löslichkeit
10 mM Tris-HCl, pH 7.5: soluble
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NC1=NC=NC2=C1N=CN2[C@H]3O[C@H](COP(OP(O)(OP(O)(NCC#C)=O)=O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C13H19N6O12P3/c1-2-3-18-32(22,23)30-34(26,27)31-33(24,25)28-4-7-9(20)10(21)13(29-7)19-6-17-8-11(14)15-5-16-12(8)19/h1,5-7,9-10,13,20-21H,3-4H2,(H,24,25)(H,26,27)(H2,14,15,16)(H2,18,22,23)/t7-,9-,10-,13?/m1/s1
InChIKey
PIPOEUYSJJTELD-RJNFYWFKSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)