Merck
808008
Sigma-Aldrich
OsHCl(CO)[κ3-PyCH2NHC2H4NHPtBu2]
95%
Synonym(e):
Gusev osmium hydrogenation catalyst
Größe auswählen
500 MG
179,20 €
179,20 €
Listenpreis256,00 €Sparen Sie 30%
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
179,20 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H33ClN3OOsP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
564.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
NACRES:
NA.22
179,20 €
Listenpreis256,00 €Sparen Sie 30%
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder or crystals
Anwendung
OsHCl(CO)[κ3-PyCH2NHC2H4NHPtBu2] is a robust and highly efficient precatalyst for coupling amines with methanol and ethanol to afford formamides and acetamides. It possesses excellent carbonyl selectivity with an unique activity for acceptorless dehydrogenative coupling of alcohols to esters and amides.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chemoselective hydrogenation of carbonyl compounds and acceptorless dehydrogenative coupling of alcohols.
Spasyuk D, et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(11), 3743-3746 (2015)