Merck
804657
Sigma-Aldrich
Lichtempfindlicher klickbarer trans-Sterolsensor
95%
Synonym(e):
(4R)-Hex-5-yn-1-yl 4-((3S,5S,10R,13R,17R)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-hexadecahydrospiro[cyclopenta[α]phenanthren-6,3′-diazirin]-17-yl)pentanoat
Größe auswählen
5 MG
409,50 €
409,50 €
Listenpreis585,00 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
409,50 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H46N2O3
Molekulargewicht:
482.70
UNSPSC-Code:
12352101
NACRES:
NA.22
409,50 €
Listenpreis585,00 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@H](CCC(=O)OCCCCC#C)[C@H]1CCC2C3CC4(N=N4)[C@H]5C[C@@H](O)CC[C@]5(C)C3CC[C@]12C
InChI
1S/C30H46N2O3/c1-5-6-7-8-17-35-27(34)12-9-20(2)23-10-11-24-22-19-30(31-32-30)26-18-21(33)13-15-29(26,4)25(22)14-16-28(23,24)3/h1,20-26,33H,6-19H2,2-4H3/t20-,21+,22?,23-,24?,25?,26+,28-,29-/m1/s1
InChIKey
ZJMZIZZWLLQHJO-FNSUTPKXSA-N
Anwendung
Dieses ist eine lichtaktivierte Sterolsonde für das bioorthogonale Tagging und die Anreicherung von sterolbindenden Biomolekülen. Diese Sterolsonde enthält eine intakte Steroidkernstruktur, die eine UV-aktivierbare Diazirin-Vernetzungsgruppe sowie eine Alkingruppe für die durch Click-Chemie vermittelte Bindung von Reporter- und Affinitätstags trägt. Die Sonden sind zellpermeabel und ermöglichen die In-situ-Markierung von Biomolekülen in lebenden Zellen[1] sowie in Zellextrakten in vitro.
Sonstige Hinweise
Die in Braunglas abgepackten Sonden sollten möglichst immer unter gedämpftem Raumlicht gehandhabt werden. Wässrige Lösungen der Sonden, die einen Komplex mit Methyl-β-cyclodextrin (20:1 m-β-CD:Sonden-Mol-Verhältnis, 5-20 μM-Sonde) bilden, durchdringen kultivierte Zellen in komplettem serumhaltigen Medium innerhalb von 30 Minuten bei 37°C und werden durch eine 3 bis 10 Minuten lange Aussetzung an nahes UV-Licht (365 nm) vernetzt. Die Zellen können dann gewonnen und lysiert, fraktioniert oder anderweitig verarbeitet werden. Click-Chemie (Cu(I)-katalysierte 1,3-Dipolare Cycloaddition des Alkins mit einem Azid-Reporter-Tag, wie Fluorophor oder Biotin (Produktnr. 760765 oder 762024) kann an Proteinproben in PBS durchgeführt werden für die Gelvisualisierung der Sondenmarkierung, MS-basierte Proteomikanalyse der sondenvermittelten Affinitätsanreicherungen oder Western-Blot-Analyse.[1]
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jonathan J Hulce et al.
Nature methods, 10(3), 259-264 (2013-02-12)
Cholesterol is an essential structural component of cellular membranes and serves as a precursor for several classes of signaling molecules. Cholesterol exerts its effects and is, itself, regulated in large part by engagement in specific interactions with proteins. The full