Wichtige Dokumente
803243
Sulfo-SMPB (sulfosuccinimidyl 4-(N-maleimidophenyl)butyrate)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
458.38
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
Lagerbedingungen
desiccated
Löslichkeit
water: soluble
Funktionelle Gruppe
maleimide
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1CC(S(=O)([O-])=O)C(N1OC(CCCC2=CC=C(N3C(C=CC3=O)=O)C=C2)=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C18H16N2O9S.Na/c21-14-8-9-15(22)19(14)12-6-4-11(5-7-12)2-1-3-17(24)29-20-16(23)10-13(18(20)25)30(26,27)28;/h4-9,13H,1-3,10H2,(H,26,27,28);/q;+1/p-1
InChIKey
LSZBIKKARBHBPA-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Reactive groups: sulfo-NHS ester and maleimide
- Reactive towards: amino and sulfhydryl groups
- Extended chain length limits steric hindrance
- Non-cleavable
- Water-soluble (compare to SMPB)
- Membrane impermeable, allowing for cell surface labeling
Vorsicht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)