799653
2-Isopropyl-2-Oxazolin
≥96.5% (GC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥96.5% (GC)
Form
liquid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C1=NCCO1)C
InChI
1S/C6H11NO/c1-5(2)6-7-3-4-8-6/h5H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
FVEZUCIZWRDMSJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
73.4 °F
Flammpunkt (°C)
23 °C
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
PiPrOx-based polymers exhibit diverse stimuli-responsive properties, showcased in recent developments for functional polymer systems.