Merck
798924
Sigma-Aldrich
Acrylamide-13C3,2,3,3-d3
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C3D3H2NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
77.07
UNSPSC-Code:
41105319
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
protein expression: suitable
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
N[13C]([13C]([2H])=[13C]([2H])[2H])=O
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i1D2,2+1D,3+1
InChIKey
HRPVXLWXLXDGHG-LJQSZPFLSA-N
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
586617636568921416
Acrylamid-13C3 99 atom % 13C, 98% (CP)
586617
Acrylamid-13C3
D-Leucine-13C6 ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
921416
D-Leucine-13C6
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
≥98% (CP)
mass shift
M+6
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+6
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
≥99 atom % 13C
form
powder
form
crystals
form
solid
form
solid
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Peripheral nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
280.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
138 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)