795763
{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methyl}phosphonic acid
Synonym(e):
3-CF3BPA
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
SMILES String
OP(CC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1)(O)=O
InChI
1S/C8H8F3O3P/c9-8(10,11)7-3-1-2-6(4-7)5-15(12,13)14/h1-4H,5H2,(H2,12,13,14)
InChIKey
TVXYXFHWFHNWTJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable