Merck
79505
Sigma-Aldrich
Phosphonoameisensäure-trimethylester
≥97.0%
Synonym(e):
Trimethyl-phosphonoformiat
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2P(O)CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.09
Beilstein:
1770919
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0%
Brechungsindex
n20/D 1.423 (lit.)
n20/D 1.423
bp
50-52 °C/0.02 mmHg
Dichte
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)P(=O)(OC)OC
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)