Merck
794325
Sigma-Aldrich
Basolite® Z377
Synonym(e):
MOF 177
Größe auswählen
10 G
217,00 €
100 G
1.750,00 €
217,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
217,00 €
100 G
1.750,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C54H30O13Zn4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1148.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
217,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
Composition: Carbon (C) 55 g/100g, Zinc (Zn) 22 g/100g ±10%
Surface area: Lanmuir Suface area = 5000-5200 m2/g, Activation: T = 200°C, p <0.1mbar, t = 16h
Qualitätsniveau
Form
powder
Oberflächenbereich
3800-4000 m2/g , Activation: T = 200°C, p <0.1mbar, t = 16
SMILES String
[O-]C(C1=CC=C(C2=CC(C3=CC=C(C([O-])=O)C=C3)=CC(C4=CC=C(C(O[Zn+])O[Zn+]O[Zn+]OC(C5=CC=C(C6=CC(C7=CC=C(C([O-])=O)C=C7)=CC(C8=CC=C(C([O-])=O)C=C8)=C6)C=C5)O[Zn+])C=C4)=C2)C=C1)=O
InChI
1S/2C27H18O6.O.4Zn/c2*28-25(29)19-7-1-16(2-8-19)22-13-23(17-3-9-20(10-4-17)26(30)31)15-24(14-22)18-5-11-21(12-6-18)27(32)33;;;;;/h2*1-15,25H,(H,30,31)(H,32,33);;;;;/q2*-2;;4*+2/p-4
InChIKey
CLMVSZQXLQAGTL-UHFFFAOYSA-J
Anwendung
Basolite® Z377, also known as MOF 177, is a commonly used metal organic framework for hydrogen absorption.[1]
Rechtliche Hinweise
Basolite is a registered trademark of BASF SE
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hydrogen physisorption in high SSA microporous materials - A comparison between AX-2133 and MOF-177 at cryogenic conditions
Schlichtenmayer, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 36(1), 586-591 (2011)
Fragen
  1. What is the average particle size of this
    1 Antwort
    1. The particle size is not determined for this product.
      Hilfreich?