Merck
79422
Sigma-Aldrich
Phosphazen-Base P4-t-Oct -Lösung
1.00 M±0.05 M in hexane
Synonym(e):
1-tert.-Octyl-4,4,4-tris-(dimethylamino)-2,2-bis-[tris-(dimethylamino)-phosphoranylidenamino]-2Λ5,4Λ5-catenadi-(phosphazen)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H71N13P4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
689.82
Beilstein:
6641377
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Konzentration
1.00 M±0.05 M in hexane
SMILES String
CN(C)P(=NP(=NC(C)(C)CC(C)(C)C)(N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C26H71N13P4/c1-25(2,3)24-26(4,5)27-40(28-41(31(6)7,32(8)9)33(10)11,29-42(34(12)13,35(14)15)36(16)17)30-43(37(18)19,38(20)21)39(22)23/h24H2,1-23H3
InChIKey
HGZNCRLCTDLORC-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Extremely strong and hindered, neutral nitrogen base. It is about 1017 times more basic than DBU [pKa (DMSO) 29.43]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-14.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-26 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R. Schwesinger et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 99, 1212-1212 (1987)
R. Schwesinger et al
Angewandte Chemie (International Edition in English), 105, 1420-1420 (1993)