Merck
791229
Sigma-Aldrich
5,6,7,8-Tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine dihydrochloride
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H9N3 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
206-211 °C (decomposition)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1(CCNC2)=C2C=NC=N1.Cl.Cl
InChI
1S/C7H9N3.2ClH/c1-2-8-3-6-4-9-5-10-7(1)6;;/h4-5,8H,1-3H2;2*1H
InChIKey
WLSBRWTXCPUJMN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable