Fortfahren mit
791105
Zinc chloromethanesulfinate
95% (H-NMR)
Synonym(e):
Baran MCMS Reagent
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
618,00 €
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H4Cl2O4S2Zn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.48
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Assay:
95% (H-NMR)
Form:
solid
618,00 €
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95% (H-NMR)
form
solid
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation, reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation, reagent type: diversification reagent
mp
190-195 °C
functional group
chloro, sulfinic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClCS(O[Zn]OS(CCl)=O)=O
InChI
1S/2CH3ClO2S.Zn/c2*2-1-5(3)4;/h2*1H2,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI key
HEKATMPPXNXYJU-UHFFFAOYSA-L
Application
Zinc chloromethanesulfinate (MCMS) is part of a zinc sulfinate toolbox developed by Phil Baran for the simple and rapid diversification of heterocycles.1
Practical and Innate Carbon-Hydrogen Functionalization of Heterocycles
Learn More at the Professor and Product Portal of Professor Phil S. Baran.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
745480771406746118
assay
95% (H-NMR)
assay
95%
assay
-
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation, reagent type: diversification reagent, reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
reaction suitability
reaction type: Allylation, reaction type: C-C Bond Formation, reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation, reagent type: diversification reagent
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation, reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation, reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation, reagent type: linker
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
190-195 °C
mp
161-166 °C
mp
151-157 °C
mp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)