745480
Zink-Isopropylsulfinat
95%
Synonym(e):
Baran-Isopropylierungsreagenz, Baran IPS-Reagenz, Bis((isopropylsulfinyl)oxy)zink, IPS
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Allylation
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
reagent type: diversification reagent
mp (Schmelzpunkt)
161-166 °C
SMILES String
CC(C)S(=O)O[Zn]OS(=O)C(C)C
InChI
1S/2C3H8O2S.Zn/c2*1-3(2)6(4)5;/h2*3H,1-2H3,(H,4,5);/q;;+2/p-2
InChIKey
PEEMMWYYSHSBTQ-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Anwendung
Praktische und natürliche Kohlenwasserstoff-Funktionalisierung von Heterocyclen
Mehr dazu finden Sie auf dem Professor and Product Portal von Professor Phil S. Baran.
Verlinkung
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.