Merck
79028
Sigma-Aldrich
HypoGel® 200 RAM
extent of labeling: ~0.6 mmol/g loading
Synonym(e):
N-Fmoc-4-[penta-(oxyethylen)-carbamoylmethoxy]-2,4-dimethoxy-benzhydrylamin polymer gebunden
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.22
Form
crystals
Kennzeichnungsgrad
~0.6 mmol/g loading
Partikelgröße
110-150 μm
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
Rechtliche Hinweise
HypoGel is a registered trademark of Rapp Polymere GmbH
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)