Merck
78926
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Phenyl-2-propanol
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(R)-(−)-1-Methyl-2-phenyl-ethanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.19
Beilstein:
3195620
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D −41±1°, c = 5.3% in benzene
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.521
bp
95-97 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
0.993 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
C[C@@H](O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3/t8-/m1/s1
InChIKey
WYTRYIUQUDTGSX-MRVPVSSYSA-N
Sonstige Hinweise
Chiral alcohol; it can be transformed to the chloride (SOCl2/pyridine) with inversion of configuration. The chloride undergoes AlCl3-catalyzed retentive Friedel-Crafts alkylation of benzene[1]
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
S. Masuda et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 56, 1089-1089 (1983)