Merck
78173
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Phenylbernsteinsäure
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.18
Beilstein:
2616723
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D +171±4°, c = 1% in acetone
mp (Schmelzpunkt)
173-176 °C
SMILES String
OC(=O)C[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O4/c11-9(12)6-8(10(13)14)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,11,12)(H,13,14)/t8-/m0/s1
InChIKey
LVFFZQQWIZURIO-QMMMGPOBSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)