Merck
779598
Sigma-Aldrich
4-Azido-benzoesäure-methylester -Lösung
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95% (HPLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.16
Beilstein:
1960489
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solution
Konzentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Verunreinigungen
≤2.0% water
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COC(=O)c1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C8H7N3O2/c1-13-8(12)6-2-4-7(5-3-6)10-11-9/h2-5H,1H3
InChIKey
RULRGDSQDQHZOK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-27.4 °F
Flammpunkt (°C)
-33 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chemoselective reduction of azides catalyzed by molybdenum xanthate by using phenylsilane as the hydride source.
Maddani, M. R., et al.
Tetrahedron, 66, 329-333 (2010)