Merck
777536
Sigma-Aldrich
6-Methoxypyrazine-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.12
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
176-181 °C
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-11-5-3-7-2-4(8-5)6(9)10/h2-3H,1H3,(H,9,10)
InChIKey
RWGSCFHUIFPLEI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)