777129
N,N-Diethylmethacrylamide
contains <500 ppm MEHQ as inhibitor, 97%
Synonym(e):
DEMAAM, DEMAM
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Enthält
<500 ppm MEHQ as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.455
Dichte
0.901 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCN(CC)C(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H15NO/c1-5-9(6-2)8(10)7(3)4/h3,5-6H2,1-2,4H3
InChIKey
JMCVCHBBHPFWBF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
183.0 °F
Flammpunkt (°C)
83.88 °C
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
core-shelled structure