Merck
775487
Sigma-Aldrich
(R)-β-Fluorophenethylamine hydrochloride
95%
Synonym(e):
R)-β-Fluorobenzeneethanamine hydrochloride, (R)-β-Fluoro-β-phenylethylamine hydrochloride, (R)-β-Fluorobenzeneethanamine hydrochloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10FN · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
190-200 °C
Funktionelle Gruppe
amine
fluoro
phenyl
SMILES String
NC[C@H](F)C1=CC=CC=C1.Cl
InChI
1S/C8H10FN.ClH/c9-8(6-10)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8H,6,10H2;1H/t8-;/m0./s1
InChIKey
ULMDYGAIJJWADH-QRPNPIFTSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)