775061
Kalium-bis(trimethylsilyl)amid -Lösung
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Synonym(e):
Hexamethyldisilazan Kaliumsalz, Kalium-hexamethyldisilazid -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.2 (vs air)
Form
liquid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Dichte
0.884 g/mL at 25 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
C[Si](C)(C)N([K])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.K/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
InChIKey
IUBQJLUDMLPAGT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
12.2 °F
Flammpunkt (°C)
-11 °C