Merck
774979
Sigma-Aldrich
5-Bromo-6-methyl-1H-indazole
97%
Synonym(e):
5-Bromo-6-methylindazole
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7BrN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
166-169 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Cc1cc2[nH]ncc2cc1Br
InChI
1S/C8H7BrN2/c1-5-2-8-6(3-7(5)9)4-10-11-8/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
UTDBMGRTYFPTEC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)