Merck
774782
Sigma-Aldrich
Methyl 5-bromo-2-methoxypyridine-3-carboxylate
97%
Synonym(e):
5-Bromo-2-methoxypyridine-3-carboxylic acid methyl ester, Methyl 5-bromo-2-methoxynicotinate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8BrNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
100-102 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
ester
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
BrC1=CC(C(OC)=O)=C(OC)N=C1
InChI
1S/C8H8BrNO3/c1-12-7-6(8(11)13-2)3-5(9)4-10-7/h3-4H,1-2H3
InChIKey
OLQOVEOEHQDKSC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)