Merck
774561
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-indole-5-carboxaldehyde
97%
Synonym(e):
1-Methylindolecarbaldehyde
Größe auswählen
500 MG
85,20 €
85,20 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
85,20 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
85,20 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
80-85 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[n]1(c2c(cc1)cc(cc2)C=O)C
InChI
1S/C10H9NO/c1-11-5-4-9-6-8(7-12)2-3-10(9)11/h2-7H,1H3
InChIKey
XIVDZBIBWGQOTI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Niina Tani et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(23), 6655-6664 (2014-12-03)
Inhibition of CYP2A6-mediated nicotine metabolism can reduce cigarette smoking. We sought potent and selective CYP2A6 inhibitors to be used as leads for drugs useful in smoking reduction therapy, by evaluating CYP2A6 inhibitory effect of novel formyl, alkyl amine or carbonitrile