Wichtige Dokumente
77292
Pentafluorpropionsäureanhydrid
purum, ≥97.0% (GC)
Synonym(e):
PFPA, Perfluorpropionsäureanhydrid
Empfohlene Produkte
Qualität
purum
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
bp
69-70 °C/735 mmHg (lit.)
Dichte
1.571 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
anhydride
ester
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6F10O3/c7-3(8,5(11,12)13)1(17)19-2(18)4(9,10)6(14,15)16
InChIKey
XETRHNFRKCNWAJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?