Merck
772615
Sigma-Aldrich
2,2-Difluoro-1-propanol
95%
Synonym(e):
2,2-Difluoropropanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H6F2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.08
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.349
Dichte
1.164 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C3H6F2O/c1-3(4,5)2-6/h6H,2H2,1H3
InChIKey
CKLONJANQGBREW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
88.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
31.1 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)