Merck
772356
Sigma-Aldrich
Lactose octaacetate
95%
Synonym(e):
4-O-(2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranosyl)-1,2,3,6-tetra-O-acetyl-D-glucopyranose
Größe auswählen
10 G
47,10 €
100 G
400,40 €
47,10 €
Listenpreis94,20 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
47,10 €
100 G
400,40 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H38O19
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
678.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
47,10 €
Listenpreis94,20 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
75-78 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[R]OC1C(O[R])[C@@H](O[R])C(CO[R])O[C@H]1O[C@H]2C(O[R])[C@@H](O[R])[C@H](O[R])OC2CO[R].[*]C(C)=O
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)