Merck
77046
Sigma-Aldrich
3-Pentensäure-methylester
technical, ≥90% (GC)
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH=CHCH2COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.14
Beilstein:
1721000
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical
Assay
≥90% (GC)
Dichte
0.931 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)C\C=C\C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h3-4H,5H2,1-2H3/b4-3+
InChIKey
KJALUUCEMMPKAC-ONEGZZNKSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
75.2 °F
Flammpunkt (°C)
24 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)