Merck
768022
Sigma-Aldrich
6,8-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4Cl2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
154-158 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1cc(Cl)c2nccn2c1
InChI
1S/C7H4Cl2N2/c8-5-3-6(9)7-10-1-2-11(7)4-5/h1-4H
InChIKey
ZAHCPJDXWPIZSL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)