Merck
766518
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethoxyamine hydrochloride
Synonym(e):
O-(2,2,2-Trifluoroethyl)hydroxylamine hydrochloride
Größe auswählen
250 MG
43,40 €
43,40 €
Listenpreis86,80 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
43,40 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H5ClF3NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
43,40 €
Listenpreis86,80 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
161-163 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NOCC(F)(F)F.Cl
InChI
1S/C2H4F3NO.ClH/c3-2(4,5)1-7-6;/h1,6H2;1H
InChIKey
MIQJCHKNVAHUGJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)