Merck
766178
Sigma-Aldrich
Triphenylbenzyloxymethylphosphoniumchlorid
97%
Synonym(e):
(Benzyloxymethyl)-triphenylphosphoniumchlorid
Größe auswählen
5 G
700,00 €
700,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
700,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H24ClOP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
418.89
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
NACRES:
NA.22
700,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
168-174 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[P+](COCc4ccccc4)(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1.[Cl-]
InChI
1S/C26H24OP.ClH/c1-5-13-23(14-6-1)21-27-22-28(24-15-7-2-8-16-24,25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;/h1-20H,21-22H2;1H/q+1;/p-1
InChIKey
GJPGLLAXZTYTFW-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)