Merck
766119
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-pyridylzinc bromide solution
0.6 M in THF
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3BrFNZn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solution
Eignung der Reaktion
core: zinc
reagent type: catalyst
reaction type: Negishi Coupling
Konzentration
0.6 M in THF
Verunreinigungen
<5% free chloride
Dichte
1.002 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1ccc([Zn]Br)nc1
InChI
1S/C5H3FN.BrH.Zn/c6-5-2-1-3-7-4-5;;/h1-2,4H;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
GUNYTXBFDVSHAJ-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Nucleophlic reagent applicable for substitution and addition reactions. Also could be used in cross coupling reactions (Negishi couplings).
technical-documents
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-2.2 °F
Flammpunkt (°C)
-19 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)