762067
N-Boc-trans-4-hydroxy-D-proline
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]/D +70°, c = 0.617 g/mL in methanol
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
119-125 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@@H](O)CC1C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-,7?/m0/s1
InChIKey
BENKAPCDIOILGV-PKPIPKONSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable