Merck
761346
Sigma-Aldrich
2-{Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphino}-3,6-dimethoxy -2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl gold(I) bis (trifluoromethylsulfonyl)imide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C41H37AuF18NO6PS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1273.78
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: gold
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
210-219 (decomposition)
SMILES String
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Au])S(=O)(=O)C(F)(F)F.COc1ccc(OC)c(c1P(c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)-c4c(cc(cc4C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C39H37F12O2P.C2F6NO4S2.Au/c1-19(2)22-11-29(20(3)4)33(30(12-22)21(5)6)34-31(52-7)9-10-32(53-8)35(34)54(27-15-23(36(40,41)42)13-24(16-27)37(43,44)45)28-17-25(38(46,47)48)14-26(18-28)39(49,50)51;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/h9-21H,1-8H3;;/q;-1;+1
InChIKey
NILUVDCJFYCCDF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)